Spezifikation
| Assay-Bereich | 125-8000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 91.65 pg/mL |
| Produktlinie | Novus |
| Produkttyp | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Probentyp | Serum |
| Spezifität | Recognizes both recombinant and natural Human CD55/DAF. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Sandwich ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 1604 |
| Gensymbol | CD55 |
| Menge | 1 Kit |
| Mehr anzeigen |