missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ NXF3 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)

Catalog No. 16108586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
16108586 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16108586 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. H00056000T01.100uL

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human overexpression lysate

Spezifikation

Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung NXF3 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer NM_022052
Molekulargewicht Theoretical M.W. 60.1kDa
Plasmid pCMV-NXF3 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell lysate was tested with anti-NXF3 antibody (Mfr. No. H00056000-B01) by Western Blot.
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL NXF3 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.