Learn More
Ethylsulfat-Natriumsalz, LoGiCal
Catalog No. 30459525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30459525 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 30459525 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0397.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
CAS 546-74-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C2 H5 O4 S . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6CI,7CI), Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (8CI,9CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;Ethylsulfat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 148.11
Menge 10 mg
Formelmasse 147,9806 g/mol