Learn More
Ethyl3-(5-brom-2-methoxy-3-pyridyl)acrylat, Thermo Scientific™
Catalog No. 11464570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
11464570 5 g 5 Gramm
11454570 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 11464570 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50120.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1197397-26-4
Summenformel C11H12BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 286.125
MDL-Nummer MFCD07781177
InChI-Schlüssel YEQTUBXMMANUMB-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-5-bromo-2-methoxy-pyridin-3-yl-acrylic acid ethyl ester, ethyl 3-5-bromo-2-methoxypyridin-3-yl acrylate, ethyl 3-5-bromo-2-methoxy-3-pyridyl acrylate, e-ethyl 3-5-bromo-2-methoxypyridin-3-yl acrylate, 3-5-bromo-2-methoxy-3-pyridyl acrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-5-bromo-2-methoxy 3-pyridyl prop-2-enoate, ethyl 2e-3-5-bromo-2-methoxypyridin-3-yl prop-2-enoate
PubChem CID 42553148
IUPAC-Name Ethyl (E)-3-(5-Brom-2-Methoxypyridin-3-yl)prop-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC(=CN=C1OC)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3-(5-bromo-2-methoxy-3-pyridyl)acrylate
Menge 5 g
Formelmasse 286.13