Beschreibung
Acetoacetyl CoA synthetase Polyclonal specifically detects Acetoacetyl CoA synthetase in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Produkttyp | Antibody |
| Produktlinie | Novus |