Learn More
Diflubenzuron 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Catalog No. 30323343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30323343 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 30323343 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA12630000AC1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diflubenzuron
CAS 35367-38-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diflubenzuron
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C14 H9 Cl F2 N2 O2
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
IUPAC-Name N-[(4-Chlorphenyl)Carbamoyl]-2,6-Difluorbenzamid
Solvent or Matrix Aceton
Molekulargewicht (g/mol) 310.68
Menge 1 mL
Formelmasse 310,0321 g/mol