Learn More
MedChemExpress Dansyl chloride
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4°C, stored under nitrogen ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Menge | 100 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| CAS | 605-65-2 |
| Molekulargewicht | 269.75 g/mol |
| Synonym | DNSCl |
| Ziel | HBV |
| Löslichkeit | DMSO : 6.67 mg/mL (24.73 mM; Need ultrasonic) |