Learn More
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate, MedChemExpress
Beschreibung
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate is an antihistamine and is an antagonist of serotonin and histamine2.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate |
| CAS | 41354-29-4 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H21N.3/2H2O.HCl |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 33.33 mg/mL (94.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.91 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3C=CC4=CC=CC=C/24.[H]Cl.[1.5H2O] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 350.88 |
| Formelmasse | 350.88 |
| Mehr anzeigen |