Learn More
Hanna Instruments™ Leitfähigkeits-Standardlösung
Catalog No. 12796955
Ansicht ändern
Click to view available options
Siedepunkt:
∽100 °C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Siedepunkt
12796955 ∽100 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12796955 missing translation for 'mfr' Hanna Instruments™ missing translation for 'supplierNo' HI7034
 Eingeschränkter Artikel
Estimated Shipment: 20-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Eine Auswahl an gebrauchsfertigen gemischten Kalibriernormen rückführbar auf NIST. Erhältlich in 460 ml-Flaschen oder einzeln versiegelten Beuteln zu 20 ml zum Schutz vor Licht und Luft. Wird in Packungen von 25 Stück geliefert.
Tekniske data
Siedepunkt ∽100 °C
Kapazität (metrisch) 460 ml
Farbe Farblos
Typ Kalibrierstandardlösungen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Labore und industrielle Betriebe
mV-Bereich 80000 μS/cm
pH-Bereich ∼7
Probenvolumen (metrisch) 460 ml
Gewährleistung 5 Jahre
Wasserlöslich Ja
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.