Learn More
Clopidol, LoGiCal
Catalog No. 30463908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30463908 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 30463908 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0699.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clopidol
CAS 2971-90-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Clopidol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H7 Cl2 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, WR 61112
InChI-Formel InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
IUPAC-Name 3,5-Dichlor-2,6-Dimethylpyridin-4-ol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 192.04
Menge 10 mg
Formelmasse 190,9905 g/mol