Learn More
Catechol (Pyrocatechol; Benzol-1,2-diol), LoGiCal
Catalog No. 30457594
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30457594 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 30457594 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0814.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Catechol
CAS 120-80-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Catechol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H6 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzene-1,2-diol (Pyrocatechol), Guaiacol Imp. A (EP), Benzene-1,2-diol, Pyrocatechol, 1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 1,2-Hydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, C.I. 76500, C.I. Oxidation Base 26, Catechol, Catechol (phenol), Durafur Developer C, Fouramine PCH, Fourrine 68, NSC 1573, Oxyphenic acid, Pelagol Grey C, Phthalhydroquinone, Phthalic alcohol, Pyrocatechin, Pyrocatechine, Z 1, Z 1 (inhibitor), o-Benzenediol, o-Dihydroxybenzene, o-Dioxybenzene, o-Hydroquinone, o-Hydroxyphenol, o-Phenylenediol, Guaiacol Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Oc1ccccc1O
IUPAC-Name Benzol-1,2-Diol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 110.11
Menge 10 mg
Formelmasse 110,0368 g/mol