Learn More
Macherey-Nagel™ BTX-Standard in Methanol quantitativer Standard, Konzentration 10 ng/ul (VE=1 ml)
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Benzene, Ethylbenzene, Toluene, m-, o-, p-xylene |
| Verfahren | GC Environmental Analyses |
| Typ | BTX-Prüfmischung in Methanol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BTX test mixture, conc. 10 ng/
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: BTX test mixture inmethanol