Learn More
(-)-Borneol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Catalog No. 30309252
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30309252 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 30309252 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10662810AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (-)-Borneol
CAS 464-45-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (-)-Borneol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H18 O
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S,2R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)-, Borneol, (1S,2R,4S)-(-)- (8CI), (1S,2R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (-)-(1S,4S)-Borneol, (-)-Borneol, (-)-[(1S)-endo]-Borneol, (-)-endo-Borneol, (1S)-(-)-Borneol, (1S)-endo-(-)-Borneol, (1S)-endo-Borneol, (1S,2R,4S)-Borneol, (2R)-(-)-Borneol, Camphyl alcohol, L-Borneol, Linderol, Ngai camphor, endo-(-)-Borneol, endo-(1S)-(-)-Borneol, l-Borneol
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
IUPAC-Name (1S,3R,4S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Menge 1 mL
Formelmasse 154,1358 g/mol