Learn More
Phenyl p-tolylsulfon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11392026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
11392026 10 g 10 Gramm
11302036 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 11392026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03128.09
 Eingeschränkter Artikel
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 640-57-3 | C13H12O2S | 232.297 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 640-57-3
Summenformel C13H12O2S
Molekulargewicht (g/mol) 232.297
MDL-Nummer MFCD00025038
InChI-Schlüssel YBRXHRWLEFCFEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl p-tolyl sulfone, sulfone, phenyl p-tolyl, 4-methylphenyl phenyl sulfone, benzene, 1-methyl-4-phenylsulfonyl, 1-methyl-4-phenylsulfonyl benzene, 4-methyldiphenylsulfone, p-tolyl phenyl sulfone, p-phenylsulphonyl toluene, 1-benzenesulfonyl-4-methylbenzene, 1-benzenesulfonyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 69497
IUPAC-Name 1-(benzolsulfonyl)-4-methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl p-tolyl sulfone
Schmelzpunkt 125°C to 129°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Beilstein 1872872
Formelmasse 232.3
Reinheit (%) ≥98%