Learn More
MedChemExpress Bivalirudin TFA
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98.0% |
| CAS | 1191386-55-6 |
| Inhalt und Lagerung | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekulargewicht | 2294.34 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 100 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 100 mg/mL (43.59 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (13.51 mM) |