Learn More
RETSCH Backenbrecher, Modell BB 300
Catalog No. 11994202 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
BB 300, Für die Integration vor Ort
BB 300, zum Schleifen von Halbleitermaterialien
BB. 300
BB 300
Material:
Edelstahl
Manganstahl, Edelstahl
Stahl 1.1750, Stahl 1.0344
Wolframkarbid
Wolframkarbid, Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Modell Material Packungsgröße
11994202 BB. 300 Manganstahl, Edelstahl 1 Stück
10208641 BB 300, Für die Integration vor Ort Manganstahl, Edelstahl 1 Stück
10779312 BB 300, Für die Integration vor Ort Edelstahl 1 Stück
11904212 BB. 300 Edelstahl 1 Stück
11924212 BB 300 Stahl 1.1750, Stahl 1.0344 1 Stück
11914212 BB. 300 Wolframkarbid, Edelstahl 1 Stück
11934212 BB 300, zum Schleifen von Halbleitermaterialien Wolframkarbid 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Catalog No. 11994202 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 20.054.1001
 Eingeschränkter Artikel
Estimated Shipment: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für schnelles, effektives Zerkleinern und Vorzerkleinern von mittelharten, harten, spröden und zähen Materialien. Retsch™ Backenbrecher Modell BB 300 sind ideal für die Probenvorbereitung in Labors und Industrieanlagen geeignet.
  • Ausgezeichnete Zerstoßleistung
  • Verschleißkompensation mit Nullpunkteinstellung
  • Stufenlose Einstellung der Spaltbreite
  • Überlastschutz
  • Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen
  • Einfülltrichter ohne Rückprall mit Schnellverschluss
  • Bremsmotor mit Sicherheitsschalter
  • Leicht zu reinigende Zerstoßkammer
  • Anschluss für Staubabsaugung
  • Zentralschmierung
  • Geeignet für die Integration in automatischen Installationen
  • Sonderausführung zum Schleifen von Halbleitermaterialien
Spezifikation
Produkttyp Backenbrecher
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert
Abmessungen (L x B x H) 1600 x 670 x 1450 mm
Elektrische Anforderungen 400 V, 50 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemie/Kunststoffe, Baustoffe, Ingenieurwesen/Elektronik, Umwelt/Recycling, Geologie/Metallurgie, Glas/Keramik
Höhe (metrisch) 1450 mm
IP-Schutzart IP 54
Länge (metrisch) 1600 mm
Material Manganstahl, Edelstahl
Modell BB. 300
Phase 3-Phasiger Netzanschluss
Spannung 400 V
Breite (metrisch) 670 mm
Frequenz 50 Hz