Spezifikation
| Produkttyp | Backenbrecher |
| Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
| Beschreibung | Backenbrecher, 1.160 x 450 x 900 (H x B x T), Wolframcarbid/Wolframcarbid, 90 x 90 mm Backenbreite, 5 l Einfülltrichter-Kapazität, Modell BB 200, 3/N∼ 400 V, 50 Hz, 1-Phasen-/3-Phasen-Stromanschluss, 1,5 kW Antriebsleistung, <90 mm Aufgabegröße, <2 mm Endfeinheit, skalierte Spaltweiten-Anzeige, IP 54 |
| Abmessungen (L x B x H) | 900 x 450 x 1160 mm |
| Displaytyp | Spaltbreite skalieren |
| Elektrische Anforderungen | 3/N∼400 V, 50 Hz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemie/Kunststoffe, Baustoffe, Ingenieurwesen/Elektronik, Umwelt/Recycling, Geologie/Metallurgie, Glas/Keramik |
| Höhe (metrisch) | 1160 mm |
| IP-Schutzart | IP 54 |
| Länge (metrisch) | 900 mm |
| Mehr anzeigen |