Learn More
Azelainsäure, LoGiCal
Product Code. 30459159
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Unit Size:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30459159 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30459159 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0687.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,7-Heptanedicarboxylic acid
CAS 123-99-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,7-Heptanedicarboxylic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H16 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name Nicht anedioische Säure
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
Menge 10 mg
Formelmasse 188,1049 g/mol