Learn More
Thermo Scientific™ Probenröhrchen und Standardgestelle für Autosampler
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Passen Sie Ihren Autosampler mit einer Reihe von Probenröhrchen und Standardgestellen für Autosampler an Ihre Anforderungen an.
Passen Sie Ihr CETAC Probenröhrchengestell an die Anforderungen in Ihrem Labor an
- Probenröhrchengestell mit 21 Plätzen
- Probenröhrchengestell mit 24 Plätzen
- Probenröhrchengestell mit 40 Plätzen
- Probenröhrchengestell mit 60 Plätzen
- Probenröhrchengestell mit 90 Plätzen
- Erweitertes Gestell für CETAC ASX-520 Autosampler (zur Verwendung mit Thermo Scientific™ iCAP™ ICP-MS-Systemen der Serie Q)
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific iSC-65 Autosampler, Teledyne CETAC Autosampler, ESI Autosampler |
| Typ | Autosampler-Probenröhrchengestelle |
| Enthält | Probenröhrchengestell mit 60 Plätzen |