Learn More
MedChemExpress Aspartame
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98.01% |
| CAS | 22839-47-0 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 294.3 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 1 g |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : 25 mg/mL (84.95 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (16.99 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | SC-18862 |