Learn More
Amprolium hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Amprolium hydrochloride is a coccidiostat used in poultry, is a thiamine analogue and blocks the thiamine transporter of Eimeria species by blocking thiamine uptake it prevents carbohydrate synthesis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amprolium hydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 137-88-2 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C14H20Cl2N4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 200 mg/mL (634.44 mM) |
| SMILES | CC1=CC=CC=[N+]1CC2=CN=C(CCC)N=C2N.[Cl-].Cl |
| Mehr anzeigen |