Learn More
Aluminium-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation von BP, Ph. Eur., 99.0-100.5 % (Kalz. auf Trockensubstanz), Honeywell Fluka™
Catalog No. 15661160 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
15661160 6 x 1 kg 6 Stück
15651160 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 15661160 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 126236X1KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss., erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Europäisches Arzneibuch, 99.0 bis 100.5 % (Berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-24-9
Summenformel AlH24KO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 474.372
MDL-Nummer MFCD00149143
InChI-Schlüssel GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym Kalinit, Aluminumkaliumsulfat-Dodecahydrat, Kaliumalaundodecahydrat, Kalialaundodecahydrat, Aluminumkaliumdisulfat-Dodecahydrat, Alaun, Kalium, Dodekahydrat, Kaliumaluminiumsulfat-Dodecahydrat, Aluminumkaliumsulfat-Dodekahydrat, Kaliumaluminiumdisulfat-Dodecahydrat, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC-Name Aluminum; Kalium; Disulfat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Aluminumkaliumsulfat-Dodecahydrat
Schmelzpunkt 92 °C (Literatur)
Namenshinweis Puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph.Eur., 99.0 bis 100.5% (berechn. auf Trockensubstanz)
CAS Max. % 100.0000%
Menge 6 x 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 bis 100.5 %
Strukturformel AlK(SO4)2 · 12H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 474.39
Reinheit (%) 99.0 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.757 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.