Learn More
Thermo Scientific™ Renvo™ SARS-CoV-2 Kontrollkit
Catalog No. 17609995 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
  • Drei Tupfer mit hoch positiver Kontrolle
  • Drei Tupfer mit niedrig positiver Kontrolle
  • Drei Tupfer mit negativer Kontrolle
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Enthält Packungsgröße
17609995
  • Drei Tupfer mit hoch positiver Kontrolle
  • Drei Tupfer mit niedrig positiver Kontrolle
  • Drei Tupfer mit negativer Kontrolle
1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 17609995 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. RENCOV41001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Thermo Scientific™ Renvo™ SARS-CoV-2-Kontrollkit enthält Tupfer für positive und negative Kontrollen zur Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Renvo™ SARS-CoV-2-Test. Wenn sie für die Qualitätskontrolle im Test verwendet werden, sind sie als Hilfe bei der Überprüfung der Test- und Anwenderleistung nützlich.
Das Thermo Scientific™ Renvo™ SARS-CoV-2-Kontrollkit enthält Tupfer für positive und negative Kontrollen zur Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Renvo™ SARS-CoV-2-Test. Wenn sie für die Qualitätskontrolle im Test verwendet werden, sind sie als Hilfe bei der Überprüfung der Test- und Anwenderleistung nützlich. Anwendungsbereich:
Nur für die Umgebungsüberwachung und nicht für diagnostische Zwecke.
Inhalt:
  • SARS-CoV-2-Tupfer mit hoch positiver Kontrolle (3): DNA-basiertes synthetisches Oligo über der Nachweisgrenze des Tests, getrocknet auf einem Tupfer.
  • SARS-CoV-2-Tupfer mit niedrig positiver Kontrolle (3): DNA-basiertes synthetisches Oligo über der Nachweisgrenze des Tests, getrocknet auf einem Tupfer.
  • SARS-CoV-2-Tupfer mit negativer Kontrolle (3): Pufferlösung auf einem Tupfer getrocknet.
Wir empfehlen, eine positive und negative SARS-CoV-2-Kontrolle auszuführen:
  • einmal bei jedem Eingang einer neuen Testkit-Charge oder -Lieferung
  • einmal für jeden neuen Anwender
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung  Enthält Tupfer mit positiven und negativen Kontrollen zur Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Renvo™ SARS-CoV-2-Test
Enthält
  • Drei Tupfer mit hoch positiver Kontrolle
  • Drei Tupfer mit niedrig positiver Kontrolle
  • Drei Tupfer mit negativer Kontrolle