Learn More
2,3,5-Triphenyl-2H-Tetrazoliumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11474213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
11474213 50 g -
11464213 10 g 10 Gramm
11484213 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 11474213 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10870.18
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazoliumchlorid, 98 %, C19H15CLN4, CAS-Nummer-298-96-4, Triphenyltetrazoliumchlorid, Tetrazoliumchlorid, Urocheck, Tetrazoliumrot, Tetrazoliumchlorid, Uroscreen, rotes Tetrazolium, Vitastain, 2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid, 2,3,5-Triphenyl-2h-tetrazoliumchlorid
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride is used as a redox indicator. It is also used in biochemical experiments, especially to indicate cellular respiration. It is employed in autopsy pathology to assist identification of post-mortem myocardial infarctions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,5-Triphenyl-2H-Tetrazoliumchlorid wird als Redox-Indikator verwendet. Wird auch in biochemischen Experimenten eingesetzt, insbesondere zur Anzeige der Zellatmung. Wird in der Autopsiepathologie eingesetzt, um die Identifizierung von postmortalen Myokardinfarkt zu unterstützen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Aceton. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-96-4
Summenformel C19H15ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 334.81
MDL-Nummer MFCD00011963
InChI-Schlüssel PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
IUPAC-Name 2,3,5-Triphenyltetrazol-2-ium;chlorid
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3, 5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Schmelzpunkt ∽250°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 50 g
Beilstein 3923356
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,9744
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Formelmasse 334.81
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-triphenyl-2H-Tetrazolium chloride