Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- HPLC-Säulen und Kartuschen
- HPLC-Säulen
- Waters Corporation ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl Column
Waters Corporation ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl Column
Catalog No. 17103062
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2,1 mm
3 mm
Menge:
3/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
20 product options available for selection
| Catalog No. | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Menge | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 17103062 | 150 mm | 1 mm | Je 1 | 1 Stück |
| 17133062 | 150 mm | 2,1 mm | Je 1 | 1 Stück |
| 17143062 | 30 mm | 3 mm | Je 1 | - |
| 17182462 | 50 mm | 2,1 mm | 3/Packung | 3 Stück |
| 17112472 | 30 mm | 3 mm | 3/Packung | - |
| 17122472 | 50 mm | 3 mm | 3/Packung | - |
| 17152462 | 100 mm | 1 mm | 3/Packung | 3 Stück |
| 17102472 | 150 mm | 2,1 mm | 3/Packung | 3 Stück |
| 17113062 | 50 mm | 1 mm | Je 1 | - |
| 17153062 | 50 mm | 3 mm | Je 1 | 1 Stück |
| 17193052 | 100 mm | 1 mm | Je 1 | - |
| 17132472 | 100 mm | 3 mm | 3/Packung | - |
| 17142472 | 150 mm | 3 mm | 3/Packung | 3 Stück |
| 17162462 | 150 mm | 1 mm | 3/Packung | 3 Stück |
| 17163062 | 150 mm | 3 mm | Je 1 | 1 Stück |
| 10879680 | 50 mm | 1 mm | 3/Packung | 1 Stück |
| 17172462 | 30 mm | 2,1 mm | 3/Packung | 3 Stück |
| 13273910 | 100 mm | 2,1 mm | Je 1 | - |
| 17133222 | 75 mm | 2,1 mm | Je 1 | 1 Stück |
| 17163222 | 75 mm | 3 mm | Je 1 | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No.
17103062
Lieferant
Waters Corporation
Lieferanten-Nr.
186005348
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen.
Eingeschränkter Artikel
Estimated Shipment: 17-12-2026
Log in to see stock.
Log in to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- The non-endcapped sorbent provides you with enhanced retention of acidic compounds.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 1 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 18000 psi (1240 Bar) |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 1,7 μm |
| Porengröße | 130 Å |
| Menge | Je 1 |
| USP-Typ | L43 |
| Endverkappt/mit Endgruppen | No |
| Produkttyp | Säule |