Learn More
5-(tert-Butylcarbamoyl)pyridin3-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15470356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
15470356 250 mg 250 Milligramm
15460356 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 15470356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53081.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 913835-99-1
Summenformel C10H15BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 222.051
MDL-Nummer MFCD08689533
InChI-Schlüssel FOJHBAIYLMKAIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butylcarbamoyl pyridin-3-yl boronic acid, 5-tert-butylcarbamoyl pyridine-3-boronic acid, 3-t-butyl 5-borononicotinamide, 5-borono-n-tert-butyl nicotinamide, 5-tert-butylcarbamoyl pyridin-3-ylboronic acid, acmc-209rak, 3-tert-butyl 5-borononicotinamide, 5-t-butylcarbamoyl-3-pyridineboronic acid, 5-t-butylcarbamoyl pyridine-3-boronic acid
PubChem CID 44119356
IUPAC-Name [5-(tert-Butylcarbamoyl)pyridin-3-yl]boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CN=C1)C(=O)NC(C)(C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(tert-Butylcarbamoyl)pyridine-3-boronic acid
Schmelzpunkt 245°C to 250°C
Menge 250 mg
Formelmasse 222.05
Reinheit (%) 98%