Learn More
4-Cyclopropyl-4-Oxobuttersäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15497957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
15497957 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 15497957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51078.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyclopropyl-4-oxobutyric acid
CAS 53712-75-7
Summenformel C7H10O3
MDL-Nummer MFCD01320151
Menge 1 g
Synonym 4-cyclopropyl-4-oxobutyric acid, acmc-1ayb0, 4-oxo-4-cyclopropylbutanoic acid
InChI-Schlüssel ISZLFKWEBSKHTO-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1CC1
IUPAC-Name 4-cyclopropyl-4-oxobutanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 142.15
PubChem CID 16213729
Formelmasse 142.15
Reinheit (%) 95%