Learn More
4-Chlor-3-Nitro-N-n-Propylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15425938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
15425938 250 mg 250 Milligramm
15415938 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 15425938 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59567.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 321531-57-1
Summenformel C10H11ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.66
MDL-Nummer MFCD01212457
InChI-Schlüssel ZGGRHAZHLVGWPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitro-n-n-propylbenzamide, 4-chloro-3-nitrophenyl-n-propylcarboxamide
PubChem CID 3819384
IUPAC-Name 4-chloro-3-nitro-N-propylbenzamide
SMILES CCCNC(=O)C1=CC(=C(Cl)C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitro-N-n-propylbenzamide
Menge 250 mg
Beilstein 20162018
Formelmasse 242.66
Reinheit (%) 97%