Learn More
3,4-(Methylendioxy)-benzylisothiocyanat, 94 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11398465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
11398465 5 g 5 Gramm
11388465 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 11398465 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10501.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,4-(Methylendioxy)benzylisothiozyanat wird als Zwischenprodukt verwendet. Wird bei nukleophilen Additionsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Feuchtigkeit, Alocohol, Aminen und Wasser lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4430-47-1
Summenformel C9H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 193.22
MDL-Nummer MFCD00041217
InChI-Schlüssel PUJWRDBPAFJUJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxy benzyl isothiocyanate, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate, 5-isothiocyanatomethyl-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxybenzyl isothiocyanate, 5-isothiocyanatomethyl-2h-1,3-benzodioxole, 5-isothiocyanatomethyl-benzo 1,3 dioxole, 5-isothiocyanatomethyl benzo d 1,3 dioxole, acmc-20angn, pubchem9883, akos bbr-002798
PubChem CID 2795371
IUPAC-Name 5-(Isothiocyanatomethyl)-1,3-Benzodioxol
SMILES S=C=NCC1=CC=C2OCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-(Methylenedioxy)benzyl isothiocyanate
Dichte 1.32
Siedepunkt 139°C to 140°C (1 mmHg)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.615
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1428941
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyses in water.
Formelmasse 193.23
Reinheit (%) 94%