Learn More
Meditrade™ Gentle Skin™ Grip Latex Untersuchungshandschuhe, PSA-Kat. III
Catalog No. 17103911
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
L
M
XL
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Größe Packungsgröße
17103911 XL 100 Stück
17183901 M 100 Stück
17173901 L 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 17103911 Lieferant Meditrade™ Lieferanten-Nr. 1221GRIPXL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Meditrade™ nicht sterile Einmal-Untersuchungshandschuhe sind texturiert und bieten einen ausgezeichneten Halt. Die beidhändig verwendbaren Handschuhe sind in natürlicher weißer Farbe mit einer Manschette mit Rollrand.
  • AQL 1,5
  • Medizinprodukt der Klasse I
  • PSA-Kategorie III
  • EN ISO 13485:2016
  • Lebensmittelkonform
  • Gentle Skin™ Grip
  • Latex mit polymerbeschichteter Oberfläche
  • Naturweiß
  • Puderfrei
  • Unsteril
  • Texturiert
  • Gerolltes Bündchen
  • Beidhändig
  • Einwegprodukt
  • Fünf Jahre haltbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AQL 1,5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455-1/2/3/4, EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1, EN 420, EN ISO 13485:2016, lebensmittelkonform
Farbe Naturweiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Labor
Latex Free Ja
Material Latex
Größe XL
Dicke (metrisch) 0,08 mm Manschette, 0,11 mm Handfläche, 0,12 mm Finger
Serie 1221 Grip
Länge (metrisch) 240 mm