Learn More
17 beta-Estradiol, Lipomed
Catalog No. 30461568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30461568 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 30461568 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMEST168410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
17 beta-Estradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Estradiol
CAS 50-28-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Estradiol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H24 O2
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, Estradiol (8 CI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, (+)-3,17β-Estradiol, 13β-Methyl-1,3,5(10)-gonatriene-3,17β-ol, 17β-Estradiol, 17β-Oestradiol, 3,17-Epidihydroxyestratriene, 3,17β-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, 3,17β-Estradiol, Absorlent Matrix, Aerodiol, Alora, Altrad, Aquadiol, Bardiol, Benzogynestry, Beta-estradiol, Bio-E Gel, Climaderm, Climara, Compudose, Compudose 100, Compudose 200, Compudose 365, Compudose 400, Corpagen, Dermestril, Destradiol, Dihydrofollicular hormone, Dihydrofolliculin, Dihydromenformon, Dihydrotheelin, Dihydroxyestrin, Dimenformon, Diogyn, Diogynets, Divigel, E 2, Elestrim, Encore, Epiestriol 50, Estasorb, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, (17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, Estrace, Estraderm, Estraderm MX, Estraderm TTS, Estraderm TTS 100, Estraderm TTS 50, Estradiol-17β, Estradot, Estraldine, Estrapatch, Estredox, Estreva, Estring, Estring Vaginal Ring, Estroclim, Estroclim 50, Estrogel, Estrogel HBF, Estropause, Estrovite, Evamist, Evorel, FemSeven, Femanest, Femestral, Femogen, Fempatch, Follicyclin, Gelestra, Ginosedol, Gynergon, Gynodiol, Gynoestryl, Innofem, Lamdiol, Macrodiol, Menorest, Menostar, NSC 9895, Nordicol, Oesclim, Oestergon, Oestra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, Oestradiol, Oestrogel, Oestroglandol, Ovahormon, Ovasterol, Ovastevol, Ovocyclin, Ovocylin, Perlatanol, Primofol, Profoliol, Profoliol B, Progynon, Progynon DH, Sandrena 1, Sprediol, Syndiol, Systen, Theelin, dihydro-, Vagifem, Vivelle, Vivelle-Dot, Zesteem, Zumenon, β-Estradiol
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S,17S)-13-Methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,17-diol
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 272.38
Menge 10 mg
Formelmasse 272,1776 g/mol