Learn More
BRAND™ inertGrade™ 96-Well Mikrotiterplatten
Catalog No. 15634017 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Farbe Packungsgröße
15634017 Schwarz 5 Stück
15624017 Weiß 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 15634017 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 781913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 €
    135.30 € / Pack of 5
    Save 4.70 €
    3% Off
Estimated Shipment: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Besonders geeignet für Zellkulturen, wenn keine Adhäsion erwünscht ist. Die Reduktion der Zelladhäsion und der Proteinadsorption minimiert die Enzym- und Zellaktivierung, um die Hemmung der Differenzierung von Vorläufern oder Stammzellen zu unterstützen und die Bildung von Sphäroiden zu fördern.
  • Die Hydrogeltechnologie optimiert die Oberflächeneigenschaften, um Wechselwirkungen von Zellen oder Proteinen mit dem Polystyrolkunststoff zu unterdrücken.
  • Polystyrol-Ausführung
  • Steril
  • 96 Wells
  • Flacher oder runder Boden
  • Schwarz, Weiß oder Transparent
  • Mit Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Farbe Schwarz
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Packung 5