Learn More
1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäure, 95 %, Acros Organics™
Catalog No. 15294338 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
15294338 250 mg 250 Milligramm
15284338 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 15294338 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454342500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1001907-60-3
Summenformel C8H9BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 175.98
MDL-Nummer MFCD09870045
InChI-Schlüssel MDEHELJMJCXYIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazol-4-yl boronic acid, 1-methylindazole-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid, 1-methylindazol-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-ylboronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-yl-4-boronic acid, acmc-2097nc, 4-borono-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-4-indazolyl boronic acid, 1-methylindazol-4-yl boronic acid
PubChem CID 44118212
SMILES CN1N=CC2=C(C=CC=C12)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 250 mg
IUPAC-Name (1-Methylindazol-4-yl)Boronsäure
Formelmasse 175.98
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.