Learn More
1-(Brommethyl)-3-(trifluormethoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Dichte | 1.5720g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | CH2BrC6H4OCF3 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 255.03 |
| Reinheit (%) | 97% |