Learn More
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)-4-methylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15498166
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
15498166 250 mg 250 Milligramm
15499758 1 g 1 Gramm
15409768 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 15498166 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63198.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 432531-43-6
Summenformel C11H14FN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 239.25
MDL-Nummer MFCD03144445
InChI-Schlüssel SVXUJOMAWXJSIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluoro-2-nitrophenyl-4-methylpiperazine, cambridge id 6838238
PubChem CID 2915664
IUPAC-Name 1-(4-Fluor-2-Nitrophenyl)-4-Methylpiperazin
SMILES CN1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
Menge 250 mg
Formelmasse 239.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest