Learn More
1-[(2-Chlorphenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazol, Mikromol™
Catalog No. 30051745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30051745 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 30051745 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0015.090025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-[(2-Chlorphenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
CAS 289905-88-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H17 Cl N2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
InChI-Formel InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-15-8-7-14-20(21)22(25-17-9-16-24-25,18-10-3-1-4-11-18)19-12-5-2-6-13-19/h1-17H
SMILES Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cccn4
IUPAC-Name 1-[(2-Chlorphenyl)-diphenylmethyl]pyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 344.84
Menge 25 mg
Formelmasse 344,108 g/mol