Learn More
Sino Biological™ XCL1 rekombinantes humanes Protein
Exprimiert aus der DNA-Sequenz, die humanes XCL1 (Met 1-Gly 114) kodiert, das am C-Terminus mit dem Polyhistidin-Tag fusioniert
Marke:  Sino Biological™ 10672H08B50
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15237025
  • 271.00 € / 50 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 06-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Gefriergetrocknet in20 mM, Tris 500 mM NaCl, pH 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80, 10 % Glycerin
Spezifikation
Spezifikation
Insekten
Assay-Standard
Lyophilisiert
11.6 kd
50 μ g
Volle Länge, rekombinant
Chemokine- (C Motif)-Ligand 1
XCL1 rekombinantes humanes Protein
Zytokine und Rezeptoren
Analyse der Proteinstruktur, wird als Immunogen, Proteinstandard oder für Forschungsanwendungen in der Zellbiologie eingesetzt
6375
>85 % von SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
XCL1
His-Tag