Learn More
Kimberly-Clark™ Wypall X70 Wischtuch, weiß
Ideal für die Wartung mittelschwerer Anlagen. Kimberly Clark™ White Wypall X70 Wischtücher sind als viertelgefaltete Tücher erhältlich, verpackt in einem spritzfesten, wasserabweisenden Polybeutel.
Marke:  Kimberly-Clark™ 8384
Weitere Details : Gewicht : 5.19144kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10014660
  • 129.54 € / 1 Rollen
Verfügbar ab
30-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reinigungstuch für den mehrmaligen Gebrauch mit HYDROKNIT Technologie
  • Hohe Saugfähigkeit, Reißfestigkeit und Strapazierfähigkeit (nass oder trocken)
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel, reduziert Rückstände, ermöglicht eine schnelle Reinigung, trägt zur Kostenreduktion bei
Spezifikation
Spezifikation
420 mm
380 x 420 mm
380 mm
Wypall X70 Wischtuch
1 Rollen x 500 Blätter
Weiß
Für mittlere Wartungsintervalle, Abwischen von Öl, Fett, Schmutz und Lösungsmitteln
Hydroknit™ Stoff
Wypall Papier-/Tuchspender
1-lagig