Learn More
Fisherbrand™ Verschlüsse aus Polypropylen, weiß
Die weißen Polypropylenschraubverschlüsse bieten eine klare Oberfläche zum Beschreiben des Verschlusses
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Gewicht : 0.21740kg
Beschreibung
- Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet dichte Versiegelung und gute chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Alkalien, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten
- Die mit PTFE-Folienbeschichtung aus geschäumtem Polyethylen bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit für Umweltproben, Pharmazeutika und Diagnosereagenzien
- Polyvinyl-Liner bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere für milde Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Alkohole, Öle und wässrige Produkte
Spezifikation
Nein | |
Polypropylen | |
100 | |
Weiß |
PTFE/Polyethylenschaum | |
Weiß | |
Beschichteter Verschluss | |
33-400 |