Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Touch Mixer
Mischt schwierige Proben mit schnellem, beständigem Vortexen. Der Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1-Touch-Mischer führt 6 mm große Kreisbewegungen aus, um ein gleichmäßiges Mischergebnis zu gewährleisten.
Marke:  Scientific Industries SI™ SI-0166
Weitere Details : Gewicht : 4.58000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15527335
  • 295.00 € / 1 Stück
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 28-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kräftiges Hochgeschwindigkeits-Vortexen
  • Einfach zu verwendende Touch On-Anwendung
  • Großer 6 mm-Orbit für aggressives Vortexen schwieriger Proben
  • Kann mit einem aufsteckbaren Aufsatz oder einer optionalen 76 mm-Plattform verwendet werden
  • Kann in Kühlräumen und Inkubatoren verwendet werden
  • Im Lieferumfang ist ein Becherkopf für ein einzelnes Röhrchen enthalten
Spezifikation
Spezifikation
165 mm
122 mm
3200 U/min
60 Hz
165 mm
Großbritannien
6 mm
4 kg
2 Jahre
SI-0166
230 V
ETL, CE
Touch-Schalter
Pop-off-Becher
Vortexmischer
230 V/60 Hz