Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit blauer Graduierung
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ graduierte Pipette mit blauer Graduierung ist ideal zum Abmessen und Transferieren verschiedener Flüssigkeitsmengen.
Marke:  Poulten & Graf GmbH 1 11433402
Weitere Details : Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15251129
  • 9.39 € / 5 Stück
Verfügbar ab
26-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Graduated Pipette with Blue Graduation is ideal for measuring and transfering various quantities of liquid.
  • Gesamtabgabe
  • Blaue Graduierung
  • Mit Ringmarkierungen
  • Konformität bestätigt
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 835
Messpipette
Ja
0.03 ml
Nicht steril
5 ml
Klasse AS
Nein
Blau
Kalknatronglas
Messpipette