Learn More
Macherey-Nagel™ Visocolor™ HE Titrationstestkit, Ersatzspritze
Ersetzen Sie die Titrationsspritze aus Testkits. Ersatzspritzen für Macherey-Nagel™ Visocolor™ HE Titrations-Testkits werden bei HE-Tests verwendet, um selbst die niedrigsten Grenzwerte zu bestimmen. Die Graduierungsmarkierungen zeigen den Gehalt des getesteten Parameters an, die der Menge des verwendeten Titrationsmittels entspricht.
Marke:  Macherey-Nagel™ 915409
Weitere Details : Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10023161
  • 11.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab
13-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Visocolor™ HE test kits provide highly precise analysis via exact dosing of the reagents, as well as by compensating for turbidity and color. The sensitivity of Visocolor™ HE is 10 to 100 times higher compared to other Visocolor tests. Each test kit is economically priced and provides convenient handling.
  • High sensitive volumetric analysis via visual evaluation
  • Narrow syringe with gradation marks for easy, accurate readings right on the barrel
  • Gradations show equivalent analyte level based on titrant required for color change
  • Sharper color change due to separated dropping reagents
  • Refill packs and replacement titration syringes available
  • Single reagent bottles with clear dosing instructions
  • Delivered in a robust box with plastic inlay and easy-to-understand instructions
Spezifikation
Spezifikation
Oxygen (O2)
Oxygen determination
Graduated Syringe
Titration syringe, dropping tips
1 Each
Colorimetric titration
Clear barrel, black graduation marks, white plunger with black o-ring
Visocolor™ HE Test Kit for Oxygen SA (915 009)
0.2mg/L gradation mark
100
0.2 to 10.0mg/L O2
Titration syringe