Learn More
Macherey-Nagel™ Visocolor™ HE Titrationstestkit, Ersatzspritze
Ersetzen Sie die Titrationsspritze aus Testkits. Ersatzspritzen für Macherey-Nagel™ Visocolor™ HE Titrations-Testkits werden bei HE-Tests verwendet, um selbst die niedrigsten Grenzwerte zu bestimmen. Die Graduierungsmarkierungen zeigen den Gehalt des getesteten Parameters an, die der Menge des verwendeten Titrationsmittels entspricht.
Marke:  Macherey-Nagel™ 915407
Weitere Details : Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10023151
  • 11.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab
13-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Visocolor™ HE test kits provide highly precise analysis via exact dosing of the reagents, as well as by compensating for turbidity and color. The sensitivity of Visocolor™ HE is 10 to 100 times higher compared to other Visocolor tests. Each test kit is economically priced and provides convenient handling.
  • High sensitive volumetric analysis via visual evaluation
  • Narrow syringe with gradation marks for easy, accurate readings right on the barrel
  • Gradations show equivalent analyte level based on titrant required for color change
  • Sharper color change due to separated dropping reagents
  • Refill packs and replacement titration syringes available
  • Single reagent bottles with clear dosing instructions
  • Delivered in a robust box with plastic inlay and easy-to-understand instructions
Spezifikation
Spezifikation
OH-
Alkalinity determination
Graduated Syringe
Titration syringe, dropping tips
1 Each
Colorimetric titration
Clear barrel, black graduation marks, white plunger with black o-ring
Visocolor™ HE Test Kit for Alkalinity AL 7 (915 007)
0.2mmol/L gradation mark
200
0.2 to 7.2mmol/L OH-
Titration syringe