Learn More
Tyramin, 98+ % Alfa Aesar™
Reagenz für Fluoreszenzenzym-Immunoassay
Marke:  Alfa Aesar J60990.14
Weitere Details : CAS : 51-67-2 Gewicht : 0.02500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3263 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15423669
  • 114.00 € / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 21
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Tyramin wirkt adrenergisch und wird hauptsächlich als Zwischenprodukt bei der Herstellung von pharmazeutischen und agrochemischen Produkten verwendet. Es ist eine vasoaktive Aminosäure, die in Lebensmitteln enthalten ist und löst bei einigen Betroffenen Kopfschmerzen aus.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 mg/ml bei 15 °C), Methanol, DMSO, Siedealkohol (100 mg/ml) und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
51-67-2
137.182
DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
5610
4-(2-aminoethyl)phenol
C8H11NO
MFCD00008193
tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
CHEBI:15760
C1=CC(=CC=C1CCN)O
Spezifikation
Tyramine
Weiß bis gelb
25g
C8H11NO
1099914
tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
4-(2-aminoethyl)phenol
5610
137.18
≥98%
175°C to 181°C (8 mmHg) Hg
160°C to 162°C
51-67-2
MFCD00008193
14,9835
Soluble in water (10mg/ml at 15°C),methanol,DMSO,boiling alcohol (100mg/ml),and ethanol.
C1=CC(=CC=C1CCN)O
137.182
CHEBI:15760
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation