Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Schläuche, 2 mm Innendurchm. X 4 mm Außendurchm.
Speziell für die Anwendung bei Dialyse, Chemotherapieverabreichung und minimal-invasiven Operationen entwickelt. Die Saint Gobain Performance Practice™ Tygon™ ND-100-65 Schläuche erfüllen die DEHP-Leistungskriterien für Klarheit, Flexibilität, chemische Beständigkeit, Bondfähigkeit und Haltbarkeit.
Marke:  Masterflex™ ADF00001-C
Weitere Details : Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15219109
  • 23.36 € / 15 Meter
Verfügbar ab
07-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Speziell für medizinische Anwendungen
  • REACH-konform für DEHP
  • Die individuellen Produktabmessungen werden während der Herstellung mithilfe eines Mikrometers und anschließend durch die Überprüfung mit computergesteuerten Bildgebungsgeräten gewährleistet.
Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Dialysegeräte
  • Peristaltikpumpen
  • Medizinlabors
  • Minimal-invasive Geräte
  • Inhalationsgeräte
  • Blut- und IV-Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
ISO 10993-Normen der Biokompatibilität. USP-Normen (Klasse VI)
6,84 bar bei 23 °C
0.8 mm
0.05 mm
0.79 mm
–48 °C
Durchsichtig
Ja
Tygon
15 m;
Anwendungen für die Blutübertragung, Dialysegeräte, Wunddrainage usw.
1 /Packung