Learn More
Alfa Aesar™ Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilan, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H60717.AP
Weitere Details : CAS : 1067-53-4 Gewicht : 0.00050kg
Menge 500mL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427208
  • 161.00 € / 500 Milliliter
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1067-53-4
280.392
WOXXJEVNDJOOLV-UHFFFAOYSA-N
14025
COCCO[Si](C=C)(OCCOC)OCCOC
C11H24O6Si
MFCD00008500
tris 2-methoxyethoxy vinylsilane, vinyltris 2-methoxyethoxy silane, vinyl tris 2-methoxyethoxy silane, silicone a-172, 6-2-methoxyethoxy-6-vinyl-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane, tris methoxyethxy vinylsilane, tris methoxyethoxy vinylsilane, vinyltris methoxyethoxy silane, nuca 172, 2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane, 6-ethenyl-6-2-methoxyethoxy
Ethenyl-tris(2-methoxyethoxy)silan
Spezifikation
Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
C11H24O6Si
1795316
WOXXJEVNDJOOLV-UHFFFAOYSA-N
Ethenyl-tris(2-methoxyethoxy)silan
14025
Flüssig
1.034 g/mL
136°C (5.5mmHg)
500mL
1067-53-4
MFCD00008500
tris 2-methoxyethoxy vinylsilane, vinyltris 2-methoxyethoxy silane, vinyl tris 2-methoxyethoxy silane, silicone a-172, 6-2-methoxyethoxy-6-vinyl-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane, tris methoxyethxy vinylsilane, tris methoxyethoxy vinylsilane, vinyltris methoxyethoxy silane, nuca 172, 2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane, 6-ethenyl-6-2-methoxyethoxy
COCCO[Si](C=C)(OCCOC)OCCOC
280.392
280.39
98%
Moisture sensitive
Braun bis farblos
113°C (235°F)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation