Learn More
Alfa Aesar™ Tris(1-Methoxy-2-Methyl-2-Propoxy)bismuth, 99.99 % (Metallbasis)
Marke:  Alfa Aesar™ 045488.06
Weitere Details : Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15426965
  • 392.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
24-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verpackt unter Argon
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
C15H33O6Bi
MFCD11113030
Spezifikation
Tris (1-methoxy-2-methyl-2-propoxy)bismuth
Gelb
5g
C15H33O6Bi
Soluble in ethylcyclohexane.
Kristallin
Moisture sensitive
70°C
(Metallbasis)
MFCD11113030
518.4
99.99%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation