Learn More
Alfa Aesar™ trans-4-tert-Butoxy-L-proline, 98%
Marke: Alfa Aesar™ H63263.03
Weitere Details : CAS : 79775-07-8 Gewicht : 0.00100kg
Menge. | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
trans-4-tert-Butoxy-L-proline | |
187.24 | |
H-Hyp(tBu)-OH |
79775-07-8 | |
MFCD00153445 |
Spezifikation
trans-4-tert-Butoxy-L-proline | |
Powder | |
187.24 | |
H-Hyp(tBu)-OH | |
1g |
79775-07-8 | |
98% | |
MFCD00153445 | |
White |