Learn More
Alfa Aesar™ Trans-2-(Benzyloxycarbonylamino)Cyclohexancarbonsäure, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H62634.MD
Weitere Details : CAS : 61935-48-6 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427666
  • 37.30 € / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 20-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
61935-48-6
277.32
RPJMLWMATNCSIS-STQMWFEESA-N
51341834
C1CCC(C(C1)C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
C15H19NO4
MFCD03844616
z-1,2-trans-achc-oh, trans-1-benzyloxycarbonyl-amino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, 1s,2s-2-benzyloxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid
(1S,2S)-2-(Phenylmethoxycarbonylamino)cyclohexan-1-carbonsäure
Spezifikation
trans-2-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
61935-48-6
MFCD03844616
RPJMLWMATNCSIS-STQMWFEESA-N
(1S,2S)-2-(Phenylmethoxycarbonylamino)cyclohexan-1-carbonsäure
51341834
Fest
250mg
C15H19NO4
z-1,2-trans-achc-oh, trans-1-benzyloxycarbonyl-amino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, 1s,2s-2-benzyloxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid
C1CCC(C(C1)C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
277.32
277.31
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation