Learn More
Alfa Aesar™ Titan(IV)-isobutoxid
Marke:  Alfa Aesar™ 089455.30
Weitere Details : CAS : 681-98-1 Gewicht : 0.25000kg
Menge 250g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15423007
  • 98.20 € / 250 Gramm
Verfügbar ab
25-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7425-80-1
320.545
QKCMIPQMYBKEPP-UHFFFAOYSA-N
69626
CC(C)CO[Si](OCC(C)C)(OCC(C)C)OCC(C)C
C16H36O4Si
MFCD00015045
tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester
Tetrakis(2-Methylpropyl)-Silikat
Spezifikation
Titanium (IV) isobutoxide
C16H36O4Si
MFCD00015045
Reacts with water.
CC(C)CO[Si](OCC(C)C)(OCC(C)C)OCC(C)C
320.545
340.34
1.02 g/mL
Moisture sensitive
Gelb
77°C (171°F)
7425-80-1
Ti[(CH3)2CHCH2O]4
tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester
QKCMIPQMYBKEPP-UHFFFAOYSA-N
Tetrakis(2-Methylpropyl)-Silikat
69626
Schmelze
1.495
296°C
250g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation